Amino-PEG5-acid
Proveedor: Apollo Scientific
BIPG1034-100MG BIPG1034-50MG BIPG1034-250MG
APOSBIPG1034-100MGEA 106 EUR
APOSBIPG1034-100MG APOSBIPG1034-50MG APOSBIPG1034-250MG
Amino-PEG5-acid
Amino-PEG5-acid
Formula: C₁₃H₂₇NO₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25424126
Núm. CAS: 1191078-74-6