Amino-PEG10-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1038-100MG BIPG1038-50MG
APOSBIPG1038-100MGEA 137 EUR
APOSBIPG1038-100MG APOSBIPG1038-50MG
Amino-PEG10-acid
Amino-PEG10-acid
Formula: C₂₃H₄₇NO₁₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD26127813
Núm. CAS: 2170987-85-4