Amino-PEG12-Acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1039-100MG BIPG1039-50MG
APOSBIPG1039-100MGEA 223 EUR
APOSBIPG1039-100MG APOSBIPG1039-50MG
Amino-PEG12-Acid
Amino-PEG12-acid
Formula: C₂₇H₅₅NO₁₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11041150
Núm. CAS: 196936-04-6