Amino-PEG6-alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol
BIPG1048-100MG
BIPG1048-250MG
BIPG1048-500MG
APOSBIPG1048-100MGEA
65.4
EUR
APOSBIPG1048-100MG
APOSBIPG1048-250MG
APOSBIPG1048-500MG
Amino-PEG6-alcohol
Amino-PEG6-alcohol
Formula:
C₁₂H₂₇NO₆ MW: 281,346 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22200781 Núm. CAS: 39160-70-8 |