Amino-PEG7-alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: NH2-PEG7, 20-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol
BIPG1049-100MG BIPG1049-250MG BIPG1049-500MG
APOSBIPG1049-100MGEA 87 EUR
APOSBIPG1049-100MG APOSBIPG1049-250MG APOSBIPG1049-500MG
Amino-PEG7-alcohol
Amino-PEG7-alcohol
Formula: C₁₄H₃₁NO₇
MW: 325,398 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28385479
Núm. CAS: 1425973-14-3