Amino-PEG10-alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1051-100MG BIPG1051-250MG BIPG1051-500MG
APOSBIPG1051-100MGEA 154 EUR
APOSBIPG1051-100MG APOSBIPG1051-250MG APOSBIPG1051-500MG
Amino-PEG10-alcohol
Amino-PEG10-alcohol
Formula: C₂₀H₄₃NO₁₀
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28385478
Núm. CAS: 129449-09-8