Amino-PEG24-alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1053-100MG BIPG1053-50MG
APOSBIPG1053-100MGEA 522 EUR
APOSBIPG1053-100MG APOSBIPG1053-50MG
Amino-PEG24-alcohol
Amino-PEG24-alcohol
Formula: C₄₈H₉₉NO₂₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD21363266
Núm. CAS: 933789-97-0