Amino-PEG11-Amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-Undecaoxapentatriacontane-1,35-diamine
BIPG1062-250MG BIPG1062-100MG
APOSBIPG1062-250MGEA 151 EUR
APOSBIPG1062-250MG APOSBIPG1062-100MG
Amino-PEG11-Amine
Amino-PEG11-Amine
Formula: C₂₄H₅₂N₂O₁₁
MW: 544,676 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122961
Núm. CAS: 479200-82-3