Amino-PEG4-CH2CO2H
Proveedor: Apollo Scientific
BIPG1064-100MG
APOSBIPG1064-100MGEA 82.8 EUR
APOSBIPG1064-100MG
Amino-PEG4-CH2CO2H
Amino-PEG4-CH2CO2H
Formula: C₁₀H₂₁NO₆
MW: 251,277 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27977508
Núm. CAS: 95071-49-9