Amino-PEG5-t-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate, Amino-PEG5-Boc, 2-Methyl-2-propanyl 1-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate
BIPG1074-250MG
BIPG1074-100MG
BIPG1074-500MG
APOSBIPG1074-250MGEA
232
EUR
APOSBIPG1074-250MG
APOSBIPG1074-100MG
APOSBIPG1074-500MG
Amino-PEG5-t-butyl ester
Amino-PEG5-t-butyl ester
Formula:
C₁₇H₃₅NO₇ MW: 365,462 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD25424125 Núm. CAS: 1446282-18-3 |