Azido-PEG3-acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIPG1105-250MG
BIPG1105-100MG
BIPG1105-500MG
APOSBIPG1105-250MGEA
328
EUR
APOSBIPG1105-250MG
APOSBIPG1105-100MG
APOSBIPG1105-500MG
Azido-PEG3-acid
Azido-PEG3-acid
Formula:
C₉H₁₇N₃O₅ MW: 247,248 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD23726617 Núm. CAS: 1056024-94-2 |