Azido-PEG6-Acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1108-100MG BIPG1108-50MG BIPG1108-250MG
APOSBIPG1108-100MGEA 68.3 EUR
APOSBIPG1108-100MG APOSBIPG1108-50MG APOSBIPG1108-250MG
Azido-PEG6-Acid
Azido-PEG6-Acid
Formula: C₁₅H₂₉N₃O₈
MW: 379,406 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22056306
Núm. CAS: 361189-66-4