Azido-PEG12-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1112-100MG BIPG1112-50MG BIPG1112-250MG
APOSBIPG1112-100MGEA 357 EUR
APOSBIPG1112-100MG APOSBIPG1112-50MG APOSBIPG1112-250MG
Azido-PEG12-acid
Azido-PEG12-acid
Formula: C₂₇H₅₃N₃O₁₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21363301
Núm. CAS: 2152679-71-3