Biotin-PEG6-Acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1200-100MG BIPG1200-250MG
APOSBIPG1200-100MGEA 232 EUR
APOSBIPG1200-100MG APOSBIPG1200-250MG
Biotin-PEG6-Acid
Biotin-PEG6-Acid
Formula: C₂₅H₄₅N₃O₁₀S
MW: 579,704 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16875661
Núm. CAS: 1352814-10-8