Biotin-PEG8-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1201-100MG BIPG1201-50MG BIPG1201-250MG
APOSBIPG1201-100MGEA 444 EUR
APOSBIPG1201-100MG APOSBIPG1201-50MG APOSBIPG1201-250MG
Biotin-PEG8-acid
Biotin-PEG8-acid
Formula: C₂₉H₅₃N₃O₁₂S
MW: 667,809 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26127802
Núm. CAS: 2143964-62-7