Biotin-PEG12-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1202-100MG BIPG1202-50MG
APOSBIPG1202-100MGEA 493 EUR
APOSBIPG1202-100MG APOSBIPG1202-50MG
Biotin-PEG12-acid
Biotin-PEG12-acid
Formula: C₃₇H₆₉N₃O₁₆S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08274601
Núm. CAS: 1621423-14-0