Bromo-PEG3-t-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Br-PEG3-C2-Boc
BIPG1349-100MG
APOSBIPG1349-100MGEA 27.7 EUR
APOSBIPG1349-100MG
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Formula: C₁₃H₂₅BrO₅
MW: 341,239 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22574821
Núm. CAS: 782475-37-0