Cbz-N-amido-PEG2-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Cbz-NH-PEG2-C2-acid, Cbz-n-amido-peg2-acid
BIPG1361-1G BIPG1361-250MG
APOSBIPG1361-1GEA 208 EUR
APOSBIPG1361-1G APOSBIPG1361-250MG
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Formula: C₁₅H₂₁NO₆
MW: 311,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28142483
Núm. CAS: 1347750-76-8