Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)ethoxy)propanoic acid, Fmoc-NH-PEG1-C2-acid
BIPG1395-1G BIPG1395-100MG
APOSBIPG1395-1GEA 72.5 EUR
APOSBIPG1395-1G APOSBIPG1395-100MG
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Formula: C₂₀H₂₁NO₅
MW: 355,384 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294357
Núm. CAS: 1654740-73-4