Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-NH-PEG10-CH2CH2COOH
BIPG1404-100MG
APOSBIPG1404-100MGEA 21.9 EUR
APOSBIPG1404-100MG
Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Fmoc-N-amido-PEG10-Acid
Formula: C₃₈H₅₇NO₁₄
MW: 751,857 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122954
Núm. CAS: 2101563-45-3