Hydroxy-PEG2-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy)propanoic acid
BIPG1428-250MG BIPG1428-1G
APOSBIPG1428-250MGEA 112 EUR
APOSBIPG1428-250MG APOSBIPG1428-1G
Hydroxy-PEG2-acid
Hydroxy-PEG2-acid
Formula: C₇H₁₄O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20646030
Núm. CAS: 1334286-77-9