Hydroxy-PEG3-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy)propanoic acid
BIPG1429-250MG BIPG1429-1G
APOSBIPG1429-250MGEA 82.8 EUR
APOSBIPG1429-250MG APOSBIPG1429-1G
Hydroxy-PEG3-acid
Hydroxy-PEG3-acid
Formula: C₉H₁₈O₆
MW: 222,236 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26793743
Núm. CAS: 518044-49-0