Hydroxy-PEG4-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
BIPG1430-250MG BIPG1430-500MG BIPG1430-1G
APOSBIPG1430-250MGEA 132 EUR
APOSBIPG1430-250MG APOSBIPG1430-500MG APOSBIPG1430-1G
Hydroxy-PEG4-acid
Hydroxy-PEG4-acid
Formula: C₁₁H₂₂O₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22574805
Núm. CAS: 937188-59-5