Hydroxy-PEG6-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Hydroxy-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic acid
BIPG1431-250MG BIPG1431-1G BIPG1431-500MG
APOSBIPG1431-250MGEA 183 EUR
APOSBIPG1431-250MG APOSBIPG1431-1G APOSBIPG1431-500MG
Hydroxy-PEG6-acid
Hydroxy-PEG6-acid
Formula: C₁₅H₃₀O₉
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22574804
Núm. CAS: 1347750-85-9