Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-(2-hydroxyethoxy)acetate, 2-Methyl-2-propanyl (2-hydroxyethoxy)acetate, Hydroxy-PEG1-CH2-Boc
BIPG1435-250MG
APOSBIPG1435-250MGEA 21.9 EUR
APOSBIPG1435-250MG
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Formula: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27635155
Núm. CAS: 287174-32-7