Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1436-500MG BIPG1436-250MG BIPG1436-1G
APOSBIPG1436-500MGEA 203 EUR
APOSBIPG1436-500MG APOSBIPG1436-250MG APOSBIPG1436-1G
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Formula: C₁₀H₂₀O₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD25959245
Núm. CAS: 149299-82-1