Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)acetate, Hydroxy-PEG3-CH2-Boc
BIPG1437-1G BIPG1437-500MG BIPG1437-5G
APOSBIPG1437-1GEA 261 EUR
APOSBIPG1437-1G APOSBIPG1437-500MG APOSBIPG1437-5G
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Formula: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264.315 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27977510
Núm. CAS: 518044-31-0