Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Hydroxy-PEG1-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 3-(2-hydroxyethoxy)propanoate
BIPG1447-1G BIPG1447-5G
APOSBIPG1447-1GEA 69.6 EUR
APOSBIPG1447-1G APOSBIPG1447-5G
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Formula: C₉H₁₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22056310
Núm. CAS: 671802-00-9