Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1451-500MG BIPG1451-250MG BIPG1451-1G
APOSBIPG1451-500MGEA 219 EUR
APOSBIPG1451-500MG APOSBIPG1451-250MG APOSBIPG1451-1G
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Formula: C₁₇H₃₄O₈
Densidad: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20926402
Núm. CAS: 850090-09-4