Hydroxy-PEG8-acid
Proveedor: Apollo Scientific
BIPG1453-250MG BIPG1453-100MG
APOSBIPG1453-250MGEA 264 EUR
APOSBIPG1453-250MG APOSBIPG1453-100MG
Hydroxy-PEG8-acid
Hydroxy-PEG8-acid
Formula: C₁₉H₃₈O₁₁
MW: 442,498 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11041105
Núm. CAS: 937188-60-8