Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxatritriacontan-33-oate, Hydroxy-PEG10-Boc
BIPG1455-1G BIPG1455-100MG
APOSBIPG1455-1GEA 188 EUR
APOSBIPG1455-1G APOSBIPG1455-100MG
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Formula: C₂₇H₅₄O₁₃
MW: 586,71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28385467
Núm. CAS: 778596-26-2