Mal-amido-PEG12-NHS
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1481-100MG BIPG1481-50MG
APOSBIPG1481-100MGEA 364 EUR
APOSBIPG1481-100MG APOSBIPG1481-50MG
Mal-amido-PEG12-NHS
Mal-amido-PEG12-NHS
Formula: C₃₈H₆₃N₃O₁₉
MW: 865,916 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11041148
Núm. CAS: 326003-46-7