Mal-PEG8-acid
Proveedor: Apollo Scientific
BIPG1497-100MG BIPG1497-50MG
APOSBIPG1497-100MGEA 670 EUR
APOSBIPG1497-100MG APOSBIPG1497-50MG
Mal-PEG8-acid
Mal-PEG8-acid
Formula: C₂₃H₃₉NO₁₂
MW: 521,555 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26793771
Núm. CAS: 1818294-46-0