m-PEG2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
BIPG1580-1G BIPG1580-5G
APOSBIPG1580-1GEA 121 EUR
APOSBIPG1580-1G APOSBIPG1580-5G
m-PEG2-amine
m-PEG2-amine
Formula: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,162 g/mol
Densidad: 0,958 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09032941
Núm. CAS: 31576-51-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III