Propargyl-PEG3-Bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1729-250MG BIPG1729-100MG
APOSBIPG1729-250MGEA 654 EUR
APOSBIPG1729-250MG APOSBIPG1729-100MG
Propargyl-PEG3-Bromide
Propargyl-PEG3-Bromide
Formula: C₉H₁₅BrO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28505517
Núm. CAS: 203740-63-0