t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-NH-PEG5-CH2CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20-hexaoxa-5-azatricosan-23-oic acid
BIPG1803-100MG BIPG1803-500MG BIPG1803-1G
APOSBIPG1803-100MGEA 94.4 EUR
APOSBIPG1803-100MG APOSBIPG1803-500MG APOSBIPG1803-1G
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Formula: C₁₈H₃₅NO₉
MW: 409,472 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24539478
Núm. CAS: 1347750-78-0