t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-NH-PEG12-CH2CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41-tridecaoxa-5-azatetratetracontan-44-oic acid
BIPG1807-250MG BIPG1807-50MG BIPG1807-100MG
APOSBIPG1807-250MGEA 545 EUR
APOSBIPG1807-250MG APOSBIPG1807-50MG APOSBIPG1807-100MG
t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
Formula: C₃₂H₆₃NO₁₆
MW: 717.84 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13185149
Núm. CAS: 1415981-79-1