t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)carbamate, Boc-NH-PEG4-CH2CH2NH2
BIPG1812-100MG BIPG1812-50MG BIPG1812-250MG
APOSBIPG1812-100MGEA 168 EUR
APOSBIPG1812-100MG APOSBIPG1812-50MG APOSBIPG1812-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Formula: C₁₅H₃₂N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619339
Núm. CAS: 811442-84-9