t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (17-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecyl)carbamate
BIPG1813-100MG BIPG1813-250MG BIPG1813-500MG
APOSBIPG1813-100MGEA 79.9 EUR
APOSBIPG1813-100MG APOSBIPG1813-250MG APOSBIPG1813-500MG
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
Formula: C₁₇H₃₆N₂O₇
MW: 380,477 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22056313
Núm. CAS: 189209-27-6