t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-NH-PEG6-amine, Boc-NH-PEG6-NH2
BIPG1814-1G BIPG1814-250MG
APOSBIPG1814-1GEA 681 EUR
APOSBIPG1814-1G APOSBIPG1814-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Formula: C₁₉H₄₀N₂O₈
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16619391
Núm. CAS: 1091627-77-8