t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl (29-amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosyl)carbamate, Boc-amido-PEG9-amine
BIPG1816-100MG BIPG1816-500MG BIPG1816-1G
APOSBIPG1816-100MGEA 94.4 EUR
APOSBIPG1816-100MG APOSBIPG1816-500MG APOSBIPG1816-1G
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Formula: C₂₅H₅₂N₂O₁₁
MW: 556,687 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03453249
Núm. CAS: 890091-43-7