t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
BIPG1820-1G BIPG1820-5G BIPG1820-250MG
APOSBIPG1820-1GEA 197 EUR
APOSBIPG1820-1G APOSBIPG1820-5G APOSBIPG1820-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide
Formula: C₁₁H₂₂N₄O₄
MW: 274,317 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23380094
Núm. CAS: 950683-55-3