endo-BCN-PEG3-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1890-10MG BIPG1890-25MG
APOSBIPG1890-10MGEA 132 EUR
APOSBIPG1890-10MG APOSBIPG1890-25MG
endo-BCN-PEG3-acid
endo-BCN-PEG3-acid
Formula: C₂₀H₃₁NO₇
MW: 397,462 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31692198
Núm. CAS: 1807501-82-1