Sulbactam sodium
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIS0150-10G BIS0150-1G BIS0150-5G
APOSBIS0150-10GEA 386 EUR
APOSBIS0150-10G APOSBIS0150-1G APOSBIS0150-5G
Sulbactam sodium
Sulbactam sodium
Formula: C₈H₁₀NO₅S·Na
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01750374
Núm. CAS: 69388-84-7