Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BISC1046-1MG BISC1046-5MG
APOSBISC1046-1MGEA 725 EUR
APOSBISC1046-1MG APOSBISC1046-5MG
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Formula: C₈H₉D₃N₂O₂·2ClH
Pto. de fusión: 224…226 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11656105
Núm. CAS: 1173023-45-4