Resorufin-[2H6]
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BISC1048-10MG BISC1048-50MG
APOSBISC1048-10MGEA 604 EUR
APOSBISC1048-10MG APOSBISC1048-50MG
Resorufin-[2H6]
Resorufin-[2H6]
Formula: C₁₂HD₆NO₃
MW: 219,226 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11656671
Núm. CAS: 1196157-65-9