Spermine-[2H8].4HCl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BISC1051-10MG BISC1051-5MG
APOSBISC1051-10MGEA 0 EUR
APOSBISC1051-10MG APOSBISC1051-5MG
Spermine-[2H8].4HCl
Spermine-[2H8].4HCl
Formula: C₁₀H₁₈D₈N₄·4ClH
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11656106
Núm. CAS: 1173022-85-9