Sarsasapogenin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BITH3027-100MG BITH3027-25MG
APOSBITH3027-100MGEA 98.6 EUR
APOSBITH3027-100MG APOSBITH3027-25MG
Sarsasapogenin
Sarsasapogenin
Formula: C₂₇H₄₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270414
Núm. CAS: 126-19-2