Umckalin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5-Methoxyscopoletin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxycoumarin
BIU1200-10MG BIU1200-5MG
APOSBIU1200-10MGEA 741 EUR
APOSBIU1200-10MG APOSBIU1200-5MG
Umckalin
Umckalin
Limited shelf life
Formula: C₁₁H₁₀O₅
MW: 222,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16036238
Núm. CAS: 43053-62-9