Niobium(I) hydride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN2755-25G IN2755-5G
APOSIN2755-25GEA 0 EUR
APOSIN2755-25G APOSIN2755-5G
Niobium(I) hydride 99%
Niobium(I) hydride
Formula: H₅Nb
Pto. de fusión: 500 °C (desc.)
Densidad: 6,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 13981-86-7
UN: 3132
ADR: 4.3+4.1,II